Print…
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0826-1G H0826-5G
TCIAH0826-1GEA 85 EUR
TCIAH0826-1G TCIAH0826-5G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (por GC)
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole
Fórmula: C₆H₉NO
Ponto de ebulição: 215°C
Número MDL : MFCD00191451
Número CAS: 6719-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c081097c2ff8f87a8c62d286774bb08c701449&vid=36c081097c2ff8f87a8c62d286774bb08c701449&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %