Print…
1-(2-Bromoethyl)pyrrole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1622-1G B1622-5G
TCIAB1622-1GEA 89 EUR
TCIAB1622-1G TCIAB1622-5G
1-(2-Bromoethyl)pyrrole ≥97.0% (por GC)
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Fórmula: C₆H₈BrN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191322
Número CAS: 78358-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9eb33e86f6dfde3dc8783d99f7ded81e5084a84&vid=b9eb33e86f6dfde3dc8783d99f7ded81e5084a84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %