Print…
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18788.09 A18788.18 A18788.30
A18788.09EA 32.7 EUR
A18788.09 A18788.18 A18788.30
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate 97%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate
Used as an intermediate in the production of Methotrexate.
Purity: 97% CAS No.: 5392-28-9 Molecular Formula: C4H8N6.H2SO4 Formula Weight: 238.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3785189
Fórmula: C₄H₈N₆·H₂SO₄
Peso Molecular: 238.23 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012786
Número CAS: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0