Print…
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
137930050 137930250
ACRO137930050EA 12.8 EUR
ACRO137930050 ACRO137930250
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate
Fórmula: C₄H₈N₆·H₂SO₄·xH₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06408008
Número CAS: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
Encomendar
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (1 g, 150°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)