4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Amino-5-cyano-2-(methylthio)pyrimidine
A19949.06
A19949.14
A19949.06EA
80.9
EUR
A19949.06
A19949.14
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 770-30-9
Molecular Formula: C6H6N4S
Formula Weight: 166.21
Melting Point: 240-243°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00023237
Fórmula:
C₆H₆N₄S Ponto de Fusão: 240…243 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023237 Número CAS: 770-30-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |