Print…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D9628-100G D9628-25G D9628-500G D9628-5G
SIALD9628-100GEA 1060 EUR
SIALD9628-100G SIALD9628-25G SIALD9628-500G SIALD9628-5G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Fórmula: C₉H₁₁NO₄
Peso Molecular: 197.19 g/mol
Número MDL : MFCD00002598
Número CAS: 59-92-7
EINECS: 200-445-2