Print…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
13248-5 13248-25 13248-50 13248-100
CAYM13248-5EA 36.2 EUR
CAYM13248-5 CAYM13248-25 CAYM13248-50 CAYM13248-100
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Fórmula: C₉H₁₁NO₄
Peso Molecular: 197.19 g/mol
Número MDL : MFCD00002598
Número CAS: 59-92-7
EINECS: 200-445-2