Print…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
167530050 167530250 167531000
ACRO167530050EA 51.4 EUR
ACRO167530050 ACRO167530250 ACRO167531000
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Fórmula: C₉H₁₁NO₄
Peso Molecular: 197.19 g/mol
Ponto de Fusão: 295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002598
Número CAS: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)