2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27359.03
H27359.MD
H27359.03EA
157
EUR
H27359.03
H27359.MD
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 80126-50-7
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 211-213°
MDL No.: MFCD00077920
Fórmula:
C₉H₁₀ClNO₂ Ponto de Fusão: 211…213 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077920 Número CAS: 80126-50-7 |