Print…
4-Fluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F5251-1G F5251-5G
SIALF5251-1GEA 153 EUR
SIALF5251-1G SIALF5251-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Peso Molecular: 183.18 g/mol
Número MDL : MFCD00002600
Número CAS: 51-65-0
EINECS: 200-113-7