Print…
4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L07585.03 L07585.06
L07585.03EA 47.4 EUR
L07585.03 L07585.06
4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Purity: 98+% CAS No.: 51-65-0 Molecular Formula: C9H10FNO2 Formula Weight: 183.18 Melting Point: ca 254° dec. Beilstein Reference: 29338793
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Peso Molecular: 183.18 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 254 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002600
Número CAS: 51-65-0
EINECS: 200-113-7