Print…
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
L07297.03 L07297.06
L07297.03EA 50.9 EUR
L07297.03 L07297.06
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 2629-54-1 Molecular Formula: C9H10FNO2 Formula Weight: 183.18 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 2939807
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Ponto de Fusão: ∼ 245 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004273
Número CAS: 2629-54-1
EINECS: 220-104-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II