Print…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DL-DOPA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D9503-1G D9503-25G D9503-5G
SIALD9503-1GEA 40.9 EUR
SIALD9503-1G SIALD9503-25G SIALD9503-5G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Fórmula: C₉H₁₁NO₄
Peso Molecular: 197.19 g/mol
Número MDL : MFCD00063060
Número CAS: 63-84-3
EINECS: 200-566-0