Print…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-DOPA
41535.06 41535.14
41535.06EA 53.5 EUR
41535.06 41535.14
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Purity: 98% CAS No.: 63-84-3 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,3420 MDL No.: MFCD00063060
Fórmula: C₉H₁₁NO₄
Peso Molecular: 197.19 g/mol
Ponto de Fusão: 290 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063060
Número CAS: 63-84-3
EINECS: 200-566-0