Print…
4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C0253-1G C0253-25G
TCIAC0253-1GEA 18 EUR
TCIAC0253-1G TCIAC0253-25G
4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Chloro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Número MDL : MFCD00002601
Número CAS: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bc7f2ece26d920332cdc0924ac3391cf0f91e45&vid=6bc7f2ece26d920332cdc0924ac3391cf0f91e45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency