Print…
4-Chloro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C6506-25G C6506-5G
SIALC6506-25GEA 389 EUR
SIALC6506-25G SIALC6506-5G
4-Chloro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Número MDL : MFCD00002601
Número CAS: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9