4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13323.09
A13323.18
A13323.09EA
103
EUR
A13323.09
A13323.18
4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 7424-00-2
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 2805758
Fórmula:
C₉H₁₀ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002601 Número CAS: 7424-00-2 EINECS: 231-051-9 |