4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L02833.03
L02833.06
L02833.03EA
64.6
EUR
L02833.03
L02833.06
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 14091-15-7
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 262° dec.
Beilstein Reference: 2212158
MDL No.: MFCD00002599
Fórmula:
C₉H₁₀BrNO₂ Ponto de Fusão: ∼ 262 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002599 Número CAS: 14091-15-7 EINECS: 237-941-3 |