1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Propylenediphosphonic acid
30277.02
30277.04
30277.09
30277.02EA
32.7
EUR
30277.02
30277.04
30277.09
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98%
1,3-Propylenediphosphonic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4671-82-3
Molecular Formula: [P(O)(OH)2CH2]2CH2
Formula Weight: 204.06
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00050066
Fórmula:
C₃H₁₀O₆P₂ Peso Molecular: 204.06 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050066 Número CAS: 4671-82-3 |