Print…
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2R)-(-)-Glycidyl p-toluenesulphonate, (2R)-(-)-Glycidyl tosylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
540110-25G 540110-5G
SIAL540110-25GEA 624 EUR
SIAL540110-25G SIAL540110-5G
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄S
Número MDL : MFCD00010834
Número CAS: 113826-06-5