Print…
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
L04739.06 L04739.14
L04739.06EA 75.8 EUR
L04739.06 L04739.14
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 23159-07-1 Molecular Formula: C7H16N2 Formula Weight: 128.22 Refractive Index: 1.4710 Boiling Point: 191-193° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014100
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Peso Molecular: 128.22 g/mol
Ponto de ebulição: 191…193 °C
Densidade: 1.014
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014100
Número CAS: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
ADR: 8 III