Print…
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
368090050 368090250
ACRO368090050EA 59.5 EUR
ACRO368090050 ACRO368090250
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Peso Molecular: 128.22 g/mol
Ponto de ebulição: 191…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014100
Número CAS: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
UN: 2735
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %