Print…
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 43.7 EUR
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 66…70 °C (23 mmHg)
Densidade: 0,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003182
Número CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %