Print…
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
330810050 330810250
ACRO330810050EA 37.9 EUR
ACRO330810050 ACRO330810250
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005831
Número CAS: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %