Print…
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanecarboxylic acid
B3037-5G B3037-1G
TCIAB3037-5GEA 230 EUR
TCIAB3037-5G TCIAB3037-1G
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Peso Molecular: 184.28 g/mol
Número MDL : MFCD00466237
Número CAS: 943-29-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad4f72939eb21b99eb3c8fcb35a9fe5650e5960&vid=4ad4f72939eb21b99eb3c8fcb35a9fe5650e5960&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency