Print…
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27489.03 H27489.06
H27489.03EA 112 EUR
H27489.03 H27489.06
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3685-25-4 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00209953
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209953
Número CAS: 3685-25-4