cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27567.03
H27567.06
H27567.03EA
63.1
EUR
H27567.03
H27567.06
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3685-23-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 299-301°
MDL No.: MFCD00191730
Fórmula:
C₇H₁₃NO₂ Ponto de Fusão: 299…301 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191730 Número CAS: 3685-23-2 |