Print…
Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C1640-1G C1640-25G C1640-5G
TCIAC1640-1GEA 36 EUR
TCIAC1640-1G TCIAC1640-25G TCIAC1640-5G
Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD02093457
Número CAS: 1139-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0efde80e6b5d36d0d8cf47356a6533c899b2cac4&vid=0efde80e6b5d36d0d8cf47356a6533c899b2cac4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %