Print…
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C0942-25ML C0942-5ML
TCIAC0942-25MLEA 80 EUR
TCIAC0942-25ML TCIAC0942-5ML
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄
Peso Molecular: 200.24 g/mol
Ponto de ebulição: 226°C
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00019261
Número CAS: 3779-29-1
EINECS: 223-239-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b44d13e6556056bb5d4bd4408751e45477c4ebc&vid=4b44d13e6556056bb5d4bd4408751e45477c4ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %