Print…
2-Methyltryptamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2055-1G M2055-5G
TCIAM2055-1GEA 62 EUR
TCIAM2055-1G TCIAM2055-5G
2-Methyltryptamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyltryptamine
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 177°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130185
Número CAS: 2731-06-8
EINECS: 220-347-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a64d64f32f39d3038bb9990bedf11137a88a39e&vid=5a64d64f32f39d3038bb9990bedf11137a88a39e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C