1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
B20874.03
B20874.06
B20874.03EA
39.5
EUR
B20874.03
B20874.06
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 333-47-1
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 2361926
MDL No.: MFCD00040840
Fórmula:
C₇H₄BrF₃S Peso Molecular: 257.07 g/mol Ponto de ebulição: 199…200 °C Densidade: 1.710 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040840 Número CAS: 333-47-1 |