1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50576.03
H50576.06
H50576.03EA
209
EUR
H50576.03
H50576.06
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 1644-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Refractive Index: 1.5125
Boiling Point: 92-94°/20mm
MDL No.: MFCD00236347
Fórmula:
C₇H₄BrF₃S Ponto de ebulição: 92…94 °C (20 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236347 Número CAS: 1644-72-0 |