Print…
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
H26173.03 H26173.06
H26173.03EA 39 EUR
H26173.03 H26173.06
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 200958-40-3 Molecular Formula: C7H3BrF3NO3 Formula Weight: 286.00 Refractive Index: 1.508
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973758
Número CAS: 200958-40-3
EINECS: None