Print…
Sodium laurate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Sodium Laurate, Lauric acid sodium salt, Sodium dodecanoate
L0016-25G L0016-400G
TCIAL0016-25GEA 40 EUR
TCIAL0016-25G TCIAL0016-400G
Sodium laurate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Sodium laurate
Fórmula: C₁₂H₂₃NaO₂
Peso Molecular: 222.304 g/mol
Número MDL : MFCD00041754
Número CAS: 629-25-4
EINECS: 211-082-4
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbbd4ccf5b60762fab70b8eee7e5521fa9434c5e&vid=fbbd4ccf5b60762fab70b8eee7e5521fa9434c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in EtOH (50vol%) almost transparency