Print…
Sodium laurate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
413040250 413041000 413040050
ACRO413040250EA 160 EUR
ACRO413040250 ACRO413041000 ACRO413040050
Sodium laurate 98%
Sodium laurate
Fórmula: C₁₂H₂₃NaO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041754
Número CAS: 629-25-4
EINECS: 211-082-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 7.8 to 15.5 %