Print…
Sodium decanoate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
D0024-25G D0024-500G D0024-100G
TCIAD0024-25GEA 35 EUR
TCIAD0024-25G TCIAD0024-500G TCIAD0024-100G
Sodium decanoate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Sodium decanoate
Fórmula: C₁₀H₁₉NaO₂
Número MDL : MFCD00066453
Número CAS: 1002-62-6
EINECS: 213-688-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=005763f560e18e7155ebb40f2526625eb3cc31ec&vid=005763f560e18e7155ebb40f2526625eb3cc31ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0% (calcd.on dried.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %