Sodium decanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
MQ200
C4151-100G
C4151-5G
SIALC4151-100GEA
772
EUR
SIALC4151-100G
SIALC4151-5G
Sodium decanoate, Sigma-Aldrich®
Sodium decanoate
Fórmula:
C₁₀H₁₉NaO₂ Peso Molecular: 194.2464 g/mol |
Número MDL :
MFCD00066453 Número CAS: 1002-62-6 EINECS: 213-688-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...