Propyl decanoate 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25159.0B
B25159.18
B25159.0BEA
745
EUR
B25159.0B
B25159.18
Propyl decanoate 98
Propyl decanoate
Purity: 98%
CAS No.: 30673-60-0
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH2CH3
Formula Weight: 214.35
Flash Point: 115°(239°F)
Boiling Point: 254°
MDL No.: MFCD00056329
Fórmula:
C₁₃H₂₆O₂ Peso Molecular: 214.35 g/mol Ponto de ebulição: 254 °C Densidade: 0.86 Ponto de Inflamação: 115 °C (239 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00056329 Número CAS: 30673-60-0 EINECS: 250-283-1 |