Print…
2,5-Dichloroterephthalic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1698-1G D1698-5G
TCIAD1698-1GEA 25 EUR
TCIAD1698-1G TCIAD1698-5G
2,5-Dichloroterephthalic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
2,5-Dichloroterephthalic acid
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₄
Número MDL : MFCD00058982
Número CAS: 13799-90-1
EINECS: 237-454-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a2fc8400e0d661cfdb26687301e7ac59ed756c&vid=a3a2fc8400e0d661cfdb26687301e7ac59ed756c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity