Print…
Monomethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M81101-100G M81101-25G
SIALM81101-100GEA 191 EUR
SIALM81101-100G SIALM81101-25G
Monomethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Monomethyl succinate
Fórmula: C₅H₈O₄
Número MDL : MFCD00002788
Número CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2