Monoethyl succinate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H55116.03
H55116.06
H55116.14
H55116.03EA
36.8
EUR
H55116.03
H55116.06
H55116.14
Monoethyl succinate 95%
Monoethyl succinate
Purity: 95%
CAS No.: 1070-34-4
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00053346
Fórmula:
C₆H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 248 °C Densidade: 1,141 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053346 Número CAS: 1070-34-4 EINECS: 213-973-3 |