5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08290.03
L08290.06
L08290.03EA
29
EUR
L08290.03
L08290.06
5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
5-Benzoylpentanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4144-62-1
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 1961325
Fórmula:
C₁₂H₁₄O₃ Ponto de Fusão: 75…79 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014380 Número CAS: 4144-62-1 |