Print…
2,5-Dibromoterephthalic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dibromoterephtalic acid
D3994-25G D3994-5G
TCIAD3994-25GEA 281 EUR
TCIAD3994-25G TCIAD3994-5G
2,5-Dibromoterephthalic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Dibromoterephthalic acid
Fórmula: C₈H₄Br₂O₄
Ponto de Fusão: 318°C
Número MDL : MFCD00204593
Número CAS: 13731-82-3
EINECS: 237-300-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0778dc5c7dc1e6ede01c9fe50ab9051cdfbdc874&vid=0778dc5c7dc1e6ede01c9fe50ab9051cdfbdc874&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %