Print…
2,6-Diphenylphenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol
D2563-25G D2563-5G
TCIAD2563-25GEA 173 EUR
TCIAD2563-25G TCIAD2563-5G
2,6-Diphenylphenol ≥98.0% (por GC)
2,6-Diphenylphenol
Fórmula: C₁₈H₁₄O
Número MDL : MFCD00009716
Número CAS: 2432-11-3
EINECS: 219-401-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a31194a03fe17152fb743915a3344c7d8135819e&vid=a31194a03fe17152fb743915a3344c7d8135819e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency