Print…
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14098.04 L14098.ME
L14098.04EA 597 EUR
L14098.04 L14098.ME
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Purity: 99% CAS No.: 26782-71-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721825
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004265
Número CAS: 26782-71-8