Risocaine (propyl-4-aminobenzoate) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Propyl 4-aminobenzoate
L09066.18
L09066.09
L09066.0B
L09066.36
L09066.18EA
121
EUR
L09066.18
L09066.09
L09066.0B
L09066.36
Risocaine (propyl-4-aminobenzoate) 98%
Risocaine (propyl-4-aminobenzoate)
Purity: 98%
CAS No.: 94-12-2
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1211203
Fórmula:
C₁₀H₁₃NO₂ Ponto de Fusão: 73…75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017111 Número CAS: 94-12-2 EINECS: 202-306-1 |