Print…

2-Oxovaleric acid ≥95.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

K0015-1ML K0015-5ML
TCIAK0015-1MLEA 111 EUR
TCIAK0015-1ML TCIAK0015-5ML
2-Oxovaleric acid ≥95.0% (por GC)
2-Oxovaleric acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 179°C
Ponto de Inflamação: 94°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066435
Número CAS: 1821-02-9
EINECS: 217-340-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72fac29ae5892ba8357bc637021cde3b4737263&vid=c72fac29ae5892ba8357bc637021cde3b4737263&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR