(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B25530.14
B25530.22
B25530.14EA
33.6
EUR
B25530.14
B25530.22
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Purity: 97%
CAS No.: 615-83-8
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 1098901
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000159
Fórmula:
C₇H₁₃BrO₂ Ponto de ebulição: 190…192 °C Densidade: 1,226 Ponto de Inflamação: 77 °C (170 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000159 Número CAS: 615-83-8 EINECS: 210-450-1 UN: 3265 ADR: 8,III |