5-Decyn-1-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53400.06
H53400.14
H53400.06EA
97.7
EUR
H53400.06
H53400.14
5-Decyn-1-ol ≥97%
5-Decyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 68274-97-5
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Refractive Index: 1.4610
Boiling Point: 238°
MDL No.: MFCD00464353
Fórmula:
C₁₀H₁₈O Ponto de ebulição: 238 °C Densidade: 0,861 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00464353 Número CAS: 68274-97-5 EINECS: 269-529-4 |