Print…
2-Decyn-1-ol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D1264-25ML D1264-5ML
TCIAD1264-25MLEA 591 EUR
TCIAD1264-25ML TCIAD1264-5ML
2-Decyn-1-ol ≥95.0% (por GC)
2-Decyn-1-ol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 113°C
Número MDL : MFCD00041567
Número CAS: 4117-14-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c947d7850c4de0e6f3af90ee0cab1c009bacfc3b&vid=c947d7850c4de0e6f3af90ee0cab1c009bacfc3b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %